missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HSD17B8 Full-length ORF (NP_055049.1, 1 a.a. - 261 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00007923-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16184538

  • 467.00 € / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab
30-12-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MASQLQNRLRSALALVTGAGSGIGRAVSVRLAGEGATVAACDLDRAAAQETVRLLGGPGSKEGPPRGNHAAFQADVSEARAARCLLEQVQACFSRPPSVVVSCAGITQDEFLLHMSEDDWDKVIAVNLKGTFLVTQAAAQALVSNGCRGSIINISSIVGKVGNVGQTNYAASKAGVIGLTQTAARELGRHGIRCNSVLPGFIATPMTQKVPQKVVDKITEMIPMGHLGDPEDVADVVAFLASEDSGYITGTSVEVTGGLFM
Spezifikation

Spezifikation

NP_055049.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D6S2245E|FABG|FABGL|H2-KE6|HKE6|KE6|RING2|SDR30C1|dJ1033B10.9
HSD17B8
Yes
wheat germ expression system
Liquid
7923
HSD17B8 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MASQLQNRLRSALALVTGAGSGIGRAVSVRLAGEGATVAACDLDRAAAQETVRLLGGPGSKEGPPRGNHAAFQADVSEARAARCLLEQVQACFSRPPSVVVSCAGITQDEFLLHMSEDDWDKVIAVNLKGTFLVTQAAAQALVSNGCRGSIINISSIVGKVGNVGQTNYAASKAGVIGLTQTAARELGRHGIRCNSVLPGFIATPMTQKVPQKVVDKITEMIPMGHLGDPEDVADVVAFLASEDSGYITGTSVEVTGGLFM
RUO
HSD17B8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation