Learn More
ACROBiosystems Human HVEM / TNFRSF14 Protein, Fc Tag
362.89 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003811.2
Molekulargewicht 43.5 kDa
Quelle Human HVEM, Fc Tag (HVM-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 39 - Val 202 (Accession # NP_003811.2).
Immunogen Leu 39 - Val 202
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15896947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
HVM-H5258-1MG
1 mg
2661.24 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15886947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
HVM-H5258-100UG
100 μg
362.89 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Herpesvirus entry mediator (HVEM) is also known as TNFRSF14, TR2 (TNF receptorlike molecule) and ATAR (another TRAF associated receptor), is a type I membrane protein belonging to the TNF/NGF receptor superfamily. HVEM expression has been detected in peripheral blood T cells, B cells, monocytes and in various tissues enriched in lymphoid cells. The extracellular domain of HVEM has been shown to interact directly with the herpes simplex virus envelope glycoprotein D (gD). Two TNF superfamily ligands, including the secreted TNFβ (lymphotoxin α) and the membrane protein LIGHT (lymphotoxins, exhibits inducible expression, and competes with HSV glycoprotein D for HVEM, a receptor expressed by T lymphocytes), have been shown to be the cellular ligands for HVEM. Besides HVEM, LIGHT can also interact with LTβR, the receptor for lymphotoxin αβ heterotrimer. The role of the HVEM LIGHT /LTβ receptor ligand pair in immune function and herpesvirus pathobiology remains to be elucidated.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 43.5 kDa. The protein migrates as 55-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003811.2
Human HVEM, Fc Tag (HVM-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 39 - Val 202 (Accession # NP_003811.2).
-20°C
HVEM
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
43.5 kDa
Leu 39 - Val 202
TNFRSF14,ATAR,HVEA,HVEM,LIGHTR,TR2,CD270
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE