Learn More
Abnova™ Human IF Partial ORF (NP_000195, 19 a.a. - 118 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000195 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 3426 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16166571
|
Abnova™
H00003426-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16156571
|
Abnova™
H00003426-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a serine proteinase that is essential for regulating the complement cascade. The encoded preproprotein is cleaved to produce both heavy and light chains, which are linked by disulfide bonds to form a heterodimeric glycoprotein. This heterodimer can cleave and inactivate the complement components C4b and C3b, and it prevents the assembly of the C3 and C5 convertase enzymes. Defects in this gene cause complement factor I deficiency, an autosomal recessive disease associated with a susceptibility to pyogenic infections. Mutations in this gene have been associated with a predisposition to atypical hemolytic uraemic syndrome, a disease characterized by acute renal failure, microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia. Primary glomerulonephritis with immmune deposits is another condition associated with mutation of this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KVTYTSQEDLVEKKCLAKKYTHLSCDKVFCQPWQRCIEGTCVCKLPYQCPKNGTAVCATNRRSFPTYCQQKSLECLHPGTKFLNNGTCTAEGKFSVSLKHSpezifikation
NP_000195 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C3B-INA/FI/IF/KAF | |
CFI | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3426 | |
IF (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KVTYTSQEDLVEKKCLAKKYTHLSCDKVFCQPWQRCIEGTCVCKLPYQCPKNGTAVCATNRRSFPTYCQQKSLECLHPGTKFLNNGTCTAEGKFSVSLKH | |
RUO | |
CFI | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |