missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human IFIT3 Full-length ORF (NP_001540.2, 1 a.a. - 490 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00003437-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16169177

  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MSEVTKNSLEKILPQLKCHFTWNLFKEDSVSRDLEDRVCNQIEFLNTEFKATMYNLLAYIKHLDGNNEAALECLRQAEELIQQEHADQAEIRSLVTWGNYAWVYYHLGRLSDAQIYVDKVKQTCKKFSNPYSIEYSELDCEEGWTQLKCGRNERAKVCFEKALEEKPNNPEFSSGLAIAMYHLDNHPEKQFSTDVLKQAIELSPDNQYVKVLLGLKLQKMNKEAEGEQFVEEALEKSPCQTDVLRSAAKFYRRKGDLDKAIELFQRVLESTPNNGYLYHQIGCCYKAKVRQMQNTGESEASGNKEMIEALKQYAMDYSNKALEKGLNPLNAYSDLAEFLETECYQTPFNKEVPDAEKQQSHQRYCNLQKYNGKSEDTAVQHGLEGLSISKKSTDKEEIKDQPQNVSENLLPQNAPNYWYLQGLIHKQNGDLLQAAKCYEKELGRLLRDAPSGIGSIFLSASELEDGSEEMGQGAVSSSPRELLSNSEQLN
Spezifikation

Spezifikation

NP_001540.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
82.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CIG-49/GARG-49/IFI60/IFIT4/IRG2/ISG60/RIG-G
IFIT3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3437
IFIT3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSEVTKNSLEKILPQLKCHFTWNLFKEDSVSRDLEDRVCNQIEFLNTEFKATMYNLLAYIKHLDGNNEAALECLRQAEELIQQEHADQAEIRSLVTWGNYAWVYYHLGRLSDAQIYVDKVKQTCKKFSNPYSIEYSELDCEEGWTQLKCGRNERAKVCFEKALEEKPNNPEFSSGLAIAMYHLDNHPEKQFSTDVLKQAIELSPDNQYVKVLLGLKLQKMNKEAEGEQFVEEALEKSPCQTDVLRSAAKFYRRKGDLDKAIELFQRVLESTPNNGYLYHQIGCCYKAKVRQMQNTGESEASGNKEMIEALKQYAMDYSNKALEKGLNPLNAYSDLAEFLETECYQTPFNKEVPDAEKQQSHQRYCNLQKYNGKSEDTAVQHGLEGLSISKKSTDKEEIKDQPQNVSENLLPQNAPNYWYLQGLIHKQNGDLLQAAKCYEKELGRLLRDAPSGIGSIFLSASELEDGSEEMGQGAVSSSPRELLSNSEQLN
RUO
IFIT3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote