missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IFN-alpha/beta R2 C-Terminus Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18774838
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18774838 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18774838 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF7014SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

IFN-alpha/beta R2 Polyclonal specifically detects IFN-alpha/beta R2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-alpha/beta R2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P48551
Gen-Alias beta receptor10, human interferon alpha, human interferon alpha/beta receptor, IFNABR, IFN-alpha binding protein, IFN-alpha/beta receptor 2, IFN-alpha-REC, IFN-aR2, IFNAR2, IFNARB, IFNbR2, IFN-bR2, IFN-R, IFN-R-2, interferon (alpha, beta and omega) receptor 2, Interferon alpha binding protein, interferon alpha/beta receptor 2, interferon-alpha/beta receptor beta chain, Type I interferon receptor 2
Gensymbole IFNAR2
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human IFN-alpha/beta R2 C-Terminus Ser351-Met514 Accession # P48551
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3455
Testspezifität Detects human IFN-alpha/beta R2 C-Terminus in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) IFN-alpha/beta R2a, rhIFN-alpha/beta R alpha , and recombinant mouse IFN-alpha/beta R2 is observed.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.