missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IFN alpha/beta R2 ELISA Kit
Beschreibung
Human IFN alpha/beta R2 quantitates human IFN alpha/beta R2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IFN alpha/beta R2.
Die Typ I-Interferone, IFN-alpha und IFN-beta, sind eine Gruppe strukturell und funktionell verwandter Proteine, die entweder durch Viren oder doppelsträngige RNA induziert werden und durch ihre Fähigkeit definiert werden, einen antiviralen Zustand in Zellen zu verleihen. IFN-alpha und IFN-beta scheinen miteinander zu konkurrieren, um sich an einen gemeinsamen Zelloberflächen-Rezeptor zu binden, während immunes IFN (IFN-gamma) an einen eindeutigen Rezeptor bindet. Dieser eindeutige Rezeptor, IFN-alphaR, reagiert nur schwach auf Typ-I-Interferone, im Gegensatz zu IFN-alpha/betaR, das an IFN-beta und mehrere der IFN-alpha-Subtypen bindet und effektiv darauf reagiert. IFN-alpha/betaR wird als zwei alternativ gespleißte Transkripte ausgedrückt, die als IFN-alpha/betaRalpha (IFN-alpha/betaR1) und IFN-alpha/betaRbeta (IFN-alpha/betaR2) bezeichnet werden und beide an Signaltransduktion und Ligandbindung beteiligt sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AI747302; human interferon alpha/beta receptor; IFN alpha/betaRbeta; IFN R2; IFNABR; IFNalpha/beta R2; IFN-alpha/beta receptor 2; IFNalpha/betaR2; IFN-alpha/betaR2; IFN-alpha/betaRbeta; IFNalpha/beta-Rbeta; IFN-alpha-REC; IFNAR2; Ifnar-2; IFNARB; IFN-R; IFNR2; IFN-R-2; IMD45; interferon (alpha and beta) receptor 2; interferon (alpha, beta and omega) receptor 2; interferon alpha and beta receptor subunit 2; interferon alpha binding protein; Interferon alpha/beta receptor 2; interferon receptor 2 c; interferon-alpha/beta receptor 2; interferon-alpha/beta receptor beta chain; type I interferon alpha/beta receptor 2 A; Type I interferon receptor 2 |
| Assay-Bereich | 0,16 bis 40 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,16 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P48551. |
| Gensymbol | IFNAR2 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?