missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha ELISA Kit, R&D Systems™
Human IFN-alpha ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Spezifikation
| Zielspezies | Human |
|---|---|
| Gen-ID (Entrez) | 3440 |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (100 μL) |
| Assay-Empfindlichkeit: | 12.5pg/mL |
Beschreibung
The Human IFN-alpha ELISA Kit quantifies human IFN-alpha in cell culture supernates (100 ul).Spezifikation
| Human | |
| Cell Culture Supernatant | |
| 12.5pg/mL |
| 3440 | |
| Cell Culture Supernates (100 μL) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.