missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IFN-alpha Multi-Subtype ELISA Kit, R&D Systems™

Human IFN-alpha Multi-Subtype ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

N.V.

Spezifikation

Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 3440
Probentyp Cell Culture Supernatant
Probenvolumen Cell Culture Supernates (100 μL)
Assay-Empfindlichkeit: 12.5pg/mL
Mehr Spezifikationen ansehen

Beschreibung

Beschreibung

The Human IFN-alpha Multi-Subtype ELISA Kit quantifies human IFN-alpha in cell culture supernates (100 ul).
Spezifikation

Spezifikation

Human
Cell Culture Supernatant
12.5pg/mL
3440
Cell Culture Supernates (100 μL)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen