Learn More
R&D Systems™ Human IFN-beta DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30000458
Click to view available options
Format:
96-Well-Platten
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 30000458
Marke: R&D Systems™ DY81405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Human IFN-beta DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IFN-beta DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-beta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ELISA-Kit
Spezies Human
Bindungsziel IFN-beta
Format 96-Well-Platten
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3456
Probentyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Synonym Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nur für Forschungszwecke.