Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IFN-beta
Messen Sie die Konzentrationen von humanem Interferon beta (IFNb) in Überstandsproben von humanen Zell- und Gewebekulturmedien mit Hilfe von 96-Well-Mikrotiterplatten.
Marke:  Invitrogen™ 414101
749.36 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11885804
  • 986.00 € / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IFN-b (Human-Interferon-beta) in humanen Zell- und Gewebekulturmedien (Überständen) mit diesen Invitrgen™ ELISA-Kits für Human-IFN-beta.
Diese ELISA-Kits für Human-IFN-beta verwenden vorgetiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern für die genaue Messung von Interferon-beta (IFN-β) in Proben bei 100 μl pro Well. Diese IFN-β-Kits sind für die Verwendung mit menschlichem Serum und Gewebekulturmedien validiert. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96 Well-Mikrotiterplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Humanes Interferon-beta (Human-IFNβ, IFN-beta)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Mikrotiterplatte
  • Messung: Absorption bei 450 nm
  • Assay-Bereich: 25 bis 2000 pg/ml
  • Empfindlichkeit: Nicht festgelegt
  • Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Gewebekulturmedien
  • Gesamte Assay-Zeit: 3.25 Stunden
  • Probengröße: 100 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Human-IFN-α oder IFN-γ; Maus- oder Ratten-IFN-β
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Mikrotiterplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards, Substrate und Stopplösung.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P01574
50 pg/mL
HRP
ELISA-Kit
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IFN-a oder IFN-g; Maus oder Ratte IFN-ß
Human
3456
< 8 %
Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Nachweisantikörperkonzentrat, Anti-IgG-HRP-Konzentrat, Konzentrat-Verdünnungsmittel, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Proben-Verdünnungsmedium, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Absorption bei 450 nm
Kit mit 1 Platten
Überstände (50 μl)
Human
3 Std 15 Min
50 bis 4000 pg/ml
ELISA-Kits für humanes IFN-beta
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Platte
Überstand
96-Mikrotiterplatten-Wells
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IFB, IFF, IFN-beta, IFNB
< 8 %
HRP
Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min