missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human IFN-gamma R1 / IFNGR1 Protein, Fc Tag

347.90 € - 1451.58 €

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH05333
Molekulargewicht 52.4 kDa
Quelle Human IFN-gamma R1, Fc Tag (IF1-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 18 - Gly 245 (Accession # AAH05333).
Immunogen Glu 18 - Gly 245
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886967
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IF1-H5254-1MG
1 mg
1451.58 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896967
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IF1-H5254-200UG
200 μg
347.90 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Interferon gamma receptor 1 (IFNGR1) is also known as CD antigen CD119, which belongs to the type II cytokine receptor family. IFNGR1 contains two fibronectin type-III domains and two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. IFNGR1 / CD119 is receptor for interferon gamma. Two receptors bind one interferon gamma (IFNG) dimer.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 52.4 kDa. The protein migrates as 60-80 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

AAH05333
Human IFN-gamma R1, Fc Tag (IF1-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 18 - Gly 245 (Accession # AAH05333).
-20°C
IFN-gamma R1
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
52.4 kDa
Glu 18 - Gly 245
IFNGR1,CD119,CDw119,IFNGR,IFN-gamma-R1
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen