Learn More
Invitrogen™ IGF1R Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHIGF1R
446.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15485013
  • 670.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human Insulin-like Growth Factor 1R (Hu IGF1R) ELISA quantitates Hu IGF1R in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGF1R. Principle of the method The Human IGF1R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Insulinwachstumsfaktor 1-Rezeptor gehört zur Familie der Tyrosin-Rezeptorkinasen. Er ist an der Aktivierung verschiedener Substrate, einschließlich IGF und Neurotensin, an der Regulierung des Stoffwechsels, der Zellteilung und -erhaltung sowie der Entzündungsreaktion beteiligt. Das Protein ist ein Tetramer, das aus zwei Alpha- und zwei Beta-Untereinheiten besteht. Die Alpha-Untereinheiten binden mit höherer Affinität an den Insulinwachstumsfaktor 1 als an den Insulinwachstumsfaktor 2. Die Bindung führt zu einer Konformationsänderung, gefolgt von der Autophosphorylation von IGF-1R an den Positionen 1134, 1135 und 1136. Der aktivierte IGF-1R wiederum bewirkt die Phosphorylation von Substratproteinen, gefolgt von einer sequenziellen Aktivierung von RAS, RAF und den Mitogen-aktivierten Proteinkinase-Isoformen ERK, p38 und JNK, was zur Transkription von Genen führt, die die Proliferation fördern. Dieser Antikörper erkennt die Beta-Untereinheit von IGF-1R.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P08069
6 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
3480
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Signaltransduktion
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
8.23 bis 6000 pg/ml
6 bis 6000 pg/ml
Biotin
Hormone und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CD221, IGFIR, IGFR, JTK13
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
CD221, IGFIR, IGFR, JTK13
1 Std 20 Min