missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IGF-BP7, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17886518
Change view
Click to view available options
Menge:
250 μg
5 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17886518 5 μg 5 Mikrogramm
17856568 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17886518 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. AF350095UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human IGF-BP7 is a 26.4 kDa protein consisting of 256 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

This gene encodes a member of the insulin-like growth factor (IGF)-binding protein (IGFBP) family. IGFBPs bind IGFs with high affinity, and regulate IGF availability in body fluids and tissues and modulate IGF binding to its receptors. This protein binds IGF-I and IGF-II with relatively low affinity, and belongs to a subfamily of low-affinity IGFBPs. It also stimulates prostacyclin production and cell adhesion. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, and one variant has been associated with retinal arterial macroaneurysm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q16270
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Format Lyophilized
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 3490
Molekulargewicht 26.4 kDa
Name Human IGF-BP7, Animal-Free
Reinigungsverfahren HPLC, SDS-PAGE
Menge 5 μg
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/ μg
Gen-Alias AGM; angiomodulin; FSTL2; IBP7; IBP-7; IGF-binding protein 7; IGFBP; IGFBP rP1; Igfbp7; IGFBP-7; IGFBP-7 V; IGFBPRP1; IGFBP-rP1; Insulin like growth factor binding protein; insulin like growth factor binding protein 7; insulin-like growth factor binding protein 7; insulin-like growth factor-binding protein 7; Mac25; MAC25 protein; PGI2-stimulating factor; prostacyclin-stimulating factor; PSF; RAMSVPS; TAF; Tumor-derived adhesion factor
Gebräuchliche Bezeichnung IGFBP7
Gensymbol IGFBP7
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz SSSDTCGPCE PASCPPLPPL GCLLGETRDA CGCCPMCARG EGEPCGGGGA GRGYCAPGME CVKSRKRRKG KAGAAAGGPG VSGVCVCKSR YPVCGSDGTT YPSGCQLRAA SQRAESRGEK AITQVSKGTC EQGPSIVTPP KDIWNVTGAQ VYLSCEVIGI PTPVLIWNKV KRGHYGVQRT ELLPGDRDNL AIQTRGGPEK HEVTGWVLVS PLSKEDAGEY ECHASNSQGQ ASASAKITVV DALHEIPVKK GEGAEL
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.