missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGF-I/IGF-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18744187
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18744187 25 μg 25 Mikrogramm
18770097 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18744187 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB2912SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

IGF-I/IGF-1 Monoclonal specifically detects IGF-I/IGF-1 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGF-I/IGF-1
Anwendungen Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 997121
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Neutralization 0.1-0.8 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P05019
Gen-Alias IBP1, IGF1, IGF-1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, Somatomedin A, Somatomedin C, Somatomedin-C
Wirtsspezies Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant human IGF-I/IGF-1, Gly49-Ala118, Accession # P05019
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3479
Testspezifität Detects human IGF-I/IGF-1 in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.