missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IgG1 LALAPG Recombinant Isotype Control (13R4)

Artikelnummer. 30131841
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30131841 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30131841 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA555094

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Recombinant Monoclonal Isotype Control

Human IgG1 LALAPG Isotype Control for Flow

Human IgG1, also known as human immunoglobulin G1, is a subclass of human IgG antibodies that is produced by the immune system in response to antigens. It is the most abundant subclass of IgG in the blood and plays a key role in defense against pathogens. IgG1 works by binding to specific antigens and promoting their clearance from the body through various mechanisms, including phagocytosis and complement activation. IgG1 is also involved in other immune responses, such as antibody-dependent cellular cytotoxicity and neutralization of toxins. Human IgG1 can be used in research to study the immune response to pathogens and to develop diagnostic tests and therapeutic interventions for infectious and autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Human IgG1 LALAPG
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 13R4
Konzentration 2.72 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias IGHG1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Zielspezies Not Applicable
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Isotype Control
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.