Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IgM Platinum ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis von humanem IgM.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich | 15.6 bis 1,000 ng/ml |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 1 ng/mL |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15541647
|
Invitrogen™
BMS2098 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15571647
|
Invitrogen™
BMS2098TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für humanes Immunglobulin M (humanes IgM) quantifiziert humanes IgM in Humanserum, Plasma oder Zellkulturüberstand.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes IgM.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IgM misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
15.6 bis 1,000 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3.2 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 30 Min |
1 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
5.1 % | |
HRP | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Immunglobulin M | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke