missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IL-1 R3/IL-1 R Acp ELISA Kit
Beschreibung
Human IL-1 R3/IL-1 R Acp quantitates human IL-1 R3/IL-1 R Acp in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-1 R3/IL-1 R Acp.
Dieses Gen kodiert eine Komponente des Interleukin-1-Rezeptor-Komplexes, die Signalereignisse auslöst und zur Aktivierung von Interleukin-1-responsiven Genen führen. Das alternative Spleißen dieses Gens führt zu membrangebundenen und löslichen Isoformen, die sich in ihrem C-Terminus unterscheiden. Das Verhältnis von löslichen zu membrangebundenen Formen steigt bei akuter Induktion oder Belastung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 6430709H04Rik; AI255955; AV239853; C3orf13; hide; IL 1 R 3; IL 1R3; IL 1 RAcP; IL 1 RAP; IL-1 receptor accessory protein; IL1R3; IL-1R3; IL-1 R-3; IL1RAcP; IL-1 RAcP; Il1racpb; Il1rap; ILN; Interleukin; interleukin 1 receptor accessory protein; interleukin-1 receptor 3; Interleukin-1 receptor accessory protein; interleukin-1 receptor accessory protein beta; Interleukin-33 receptot beta chain |
| Assay-Bereich | 18 bis 4.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 18 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q9NPH3. |
| Gensymbol | IL1RAP |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?