Learn More
Invitrogen™ Human IL-1 R3/IL-1 R Acp ELISA Kit
Artikelnummer. 17135019
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17135019 5 x 96 Tests 1 Stück
17174543 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17135019 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH255RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human IL-1 R3/IL-1 R Acp quantitates human IL-1 R3/IL-1 R Acp in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-1 R3/IL-1 R Acp.
Dieses Gen kodiert eine Komponente des Interleukin-1-Rezeptor-Komplexes, die Signalereignisse auslöst und zur Aktivierung von Interleukin-1-responsiven Genen führen. Das alternative Spleißen dieses Gens führt zu membrangebundenen und löslichen Isoformen, die sich in ihrem C-Terminus unterscheiden. Das Verhältnis von löslichen zu membrangebundenen Formen steigt bei akuter Induktion oder Belastung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 6430709H04Rik; AI255955; AV239853; C3orf13; hide; IL 1 R 3; IL 1R3; IL 1 RAcP; IL 1 RAP; IL-1 receptor accessory protein; IL1R3; IL-1R3; IL-1 R-3; IL1RAcP; IL-1 RAcP; Il1racpb; Il1rap; ILN; Interleukin; interleukin 1 receptor accessory protein; interleukin-1 receptor 3; Interleukin-1 receptor accessory protein; interleukin-1 receptor accessory protein beta; Interleukin-33 receptot beta chain
Assay-Bereich 18 bis 4.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 18 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q9NPH3.
Gensymbol IL1RAP
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL-1 RAcP
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min