Learn More
R&D Systems™ Human IL-10 Quantikine ELISA Kit, R&D Systems™
Human IL-10 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ S1000B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412646
  • 4956.84 € / 6 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human IL-10 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-10 in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).
Spezifikation
Spezifikation
7.80 - 500pg/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
3586
6 Plates
3.9pg/mL
Cell Culture Supernates (200μL), Serum (200μL), EDTA Plasma (200μL), Heparin Plasma (200μL), Citrate Plasma (200μL)
Natural and recombinant human IL-10
Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates
HRP
ELISA
Solid Phase Sandwich ELISA
1/Pk.
Cell Culture Supernates (200uL), Serum (200uL), EDTA Plasma (200uL), Heparin Plasma (200uL), Citrate Plasma (200uL)
Human
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.