Learn More
R&D Systems™ Human IL-10 Quantikine HS ELISA Kit, R&D Systems™
Human IL-10 Quantikine HS ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
N.V.
Spezifikation
Assay-Bereich 0.78 - 50pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.17pg/mL
Probentyp Plasma (EDTA, Citrate), Serum
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
The Human IL-10 Quantikine HS ELISA Kit quantifies human IL-10 in serum (200 ul), edta plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).
Spezifikation
Spezifikation
0.78 - 50pg/mL
0.17pg/mL
Plasma (EDTA, Citrate), Serum