Learn More
R&D Systems™ Human IL-15 Quantikine ELISA Kit
Artikelnummer. 18762304
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Ausreichend für unitSize
18762304 1 Platte 1 x 96-Well-Platte 1 Set
18761854 6 Platten 6 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18762304 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. D1500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human IL-15 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-15 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-15 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 3.90 - 250pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2pg/mL
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Spezifität Natural and Recombinant Human IL-15
Ausreichend für 1 x 96-Well-Platte
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3600
Menge 1 Platte
Probenvolumen Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym IL15, IL-15 mgC9721, interleukin 15, interleukin-15