missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL-17B Human ELISA Kit

Sandwich ELISA Kit

Marke:  Invitrogen™ EHIL17B

438.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15415033

  • 658.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

The Human Interleukin 17B (Hu IL-17B) ELISA quantitates Hu IL-17B in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-17B. Principle of the method The Human IL-17B solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Stimuliert die Freisetzung von Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-alpha) und IL-1-beta aus der monozytischen Zelllinie THP-1.
Spezifikation

Spezifikation

Gehäuse Q9UHF5
0,3 ng/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
27190
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entzündungen
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
0.41 bis 100 ng/ml
0.3 bis 100 ng/ml
Biotin
Zytokine und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IL-17B, IL-20, NIRF, ZCYTO7
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
UNQ516/PRO1031, IL-17B, IL-20, NIRF, ZCYTO7
1 Std 20 Min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote