missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human IL-17C Protein, His Tag

479.87 € - 3467.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_037410.1
Molekulargewicht 21.6 kDa
Quelle Human IL-17 C, His Tag (ILC-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 19 - Val 197 (Accession # Q9P0M4-1).
Immunogen His 19 - Val 197
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16447759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILC-H52H7-100UG
100 μg
479.87 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16457759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILC-H52H7-1MG
1 mg
3467.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Interleukin-17C(IL-17C) is a glycosylated cytokine that plays an important role in mucosal immunity and chronic inflammation. IL‐17C binds to IL‐17 RE with high affinity and to IL‐17 RA with low affinity, binds to a heterodimer formed by IL17RA and IL17RE. Enhanced IL17C/IL17RE signaling may also lead to greater susceptibility to autoimmune diseases. Stimulates the production of antibacterial peptides and proinflammatory molecules for host defense by signaling through the NF-kappa-B and MAPK pathways. Acts synergically with IL22 in inducing the expression of antibacterial peptides, including S100A8, S100A9, REG3A and REG3G. Synergy is also observed with TNF and IL1B in inducing DEFB2 from keratinocytes.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 21.6 kDa. The protein migrates as 24-26 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

NP_037410.1
Human IL-17 C, His Tag (ILC-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA His 19 - Val 197 (Accession # Q9P0M4-1).
-20°C
IL-17 C
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Cytokines and Growth Factors
21.6 kDa
His 19 - Val 197
IL-17 C,Cytokine C x 2,IL17C
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen