Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes IL-17F (Homodimer) Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an humanem IL-17F-Homodimer-Protein in Proben u.a. aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
Marke:  Invitrogen™ 88-7478-86
362.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13121186
  • 544.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
Beschichtungspuffer 10x Carbonat ELISA-Beschichtungspuffer
Assay-Verdünner. 5x konzentriert
Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Beschreibung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-17F (IL-17F) enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Proteinkonzentrationen von humanem IL-17F.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
ELISA Ready-SET-Go! für humanes IL-17F Das Reagenzien-Set (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA)
  • Der Assay zeigt Parallelität bei der Messung rekombinanter und nativer humaner IL-17F-Proteine und einen Standardkurvenbereich von 16 bis 2000 pg/ml
  • Sehr spezifisch für das IL-17F-Homodimer. Es wird keine Kreuzreaktivität mit dem IL-17A-Homodimer sowie 0.24 % Kreuzreaktivität mit dem rekombinanten humanen IL-17AF-Heterodimer nach übermäßigem Spiken (100 ng/ml) beobachtet
Spezifikation
Spezifikation
16pg/mL
ELISA
2 bis 8 °C außer Standard, der bei ≤−70 °C gelagert werden sollte
Gehäuse IL-17F
Human
10 x 96 Tests
Interleukin-17F, IL-17FF
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke