Learn More
Invitrogen™ IL-18BP Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHIL18BP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Interleukin 18 Binding Protein (Hu IL-18BP) ELISA quantitates Hu IL-18BP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-18BP. Principle of the method The Human IL-18BP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IL-18 (auch IL-1γ genannt) erhöht nachweislich die Ausschüttung von IFN-γ in T-Lymphozyten und die Aktivität von NK-Zellen in Milzzellen. IL-18 weist an den zwölf β-Strängen der β-Kleeblatt-Faltdomäne eine Identität von 19 % und 12 % gegenüber IL-1α bzw. IL-β auf. Dies ist ein charakteristisches Merkmal der IL-1-Familie. Die ungewöhnliche Führungssequenz von IL-18 ist möglicherweise analog zur IL-1β-Pro-Domäne, die für optimale Sekretion und biologische Aktivität von der Serinprotease ICE gespalten werden muss. IL-18 wurde ursprünglich als IGIF (IFN-γ-induzierender Faktor) beschrieben. IL-18 wird in der Mausleber nach Kontakt mit Lipopolysaccharid (LPS) induziert. Das IL-18-Bindungsprotein (IL-18BP) wirkt als Inhibitor der frühen Th1-Reaktion durch Bindung an IL-18 und Hemmung der IFN-γ-Produktion. IL-18BP ist Mitglied der Immunglobulin-Superfamilie und weist einige Homologien zu IL-1RII auf.Spezifikation
Gehäuse O95998 | |
20 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
10068 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Signaltransduktion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
24.69 bis 18,000 pg/ml | |
20 bis 18000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL18BP | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl | |
Gehäuse IL18BPa | |
1 Std 20 Min |