Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-1alpha Platinum ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis von humanem IL-1alpha.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P01583 |
---|---|
Assay-Bereich | 1.6 bis 100 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 1,1 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit polyklonalem Antikörper gegen humanes IL-1alpha beschichtet ist
Biotin-Konjugat anti-humanes IL-1alpha polyklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Human IL-1alpha-Standard, lyophilisiert, 200 pg/ml nach Rekonstitution
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15541817
|
Invitrogen™
BMS243-2 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15561817
|
Invitrogen™
BMS243-2TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für humanes Interleukin-1alpha (humanes IL-1α) quantifiziert humanes IL-1α in Humanserum, Plasma, Urin oder Zellkulturmedium.Das Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes IL-1α.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-1α misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P01583 | |
1,1 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-1A, IL1, IL1-ALPHA, IL1F1 | |
5.4 % | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 50 μl | |
Hämatopoietin 1, IL1F1, Interleukin 1 alpha | |
1 Std 20 Min |
1.6 bis 100 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
ELISA | |
3552 | |
10 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
3 Std 10 Min |
Nur für Forschungszwecke