Learn More
ACROBiosystems Human IL-23 alpha&IL-12 beta Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free
443.87 € - 4450.73 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057668.1 (IL23A) and NP_002178.2 (IL12B)
Molekulargewicht 19.5 kDa (IL23A) and 34.7 kDa (IL12B)
Quelle Human IL-23 A&IL-12; B Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (ILB-H52W5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 20 - Pro 189 (IL23A) and Ile 23 - Ser 328 (IL12B) (Accession # Q9NPF7-1 (IL23A) and P29460-1 (IL12B)).
Immunogen Arg 20 - Pro 189 (IL23A) and Ile 23 - Ser 328 (IL12B)
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897087
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILB-H52W5-1MG
1 mg
4450.73 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15807097
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILB-H52W5-50UG
50 μg
443.87 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin-23 subunit alpha (IL-23 alpha) can associates with IL12B to form the IL-23 interleukin, a heterodimeric cytokine which functions in innate and adaptive immunity. IL-23 may constitute with IL-17 an acute response to infection in peripheral tissues. IL-23 binds to a heterodimeric receptor complex composed of IL12RB1 and IL23R, activates the Jak-Stat signaling cascade, stimulates memory rather than naive T-cells and promotes production of proinflammatory cytokines. IL-23 induces autoimmune inflammation and thus may be responsible for autoimmune inflammatory diseases and may be important for tumorigenesis.
Human IL-23A&IL-12B Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free, produced by co-expression of IL-23 alpha and IL-12 beta, has a calculated MW of 19.5 kDa (IL-23 alpha) and 34.7 kDa (IL-12 beta). Subunit IL-23 alpha is fused with a polyhistidine tag at the N-ter
Spezifikation
Spezifikation
NP_057668.1 (IL23A) and NP_002178.2 (IL12B)
Human IL-23 A&IL-12; B Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (ILB-H52W5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 20 - Pro 189 (IL23A) and Ile 23 - Ser 328 (IL12B) (Accession # Q9NPF7-1 (IL23A) and P29460-1 (IL12B)).
-20°C
IL23A and IL12B
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Cytokines and Growth Factors
19.5 kDa (IL23A) and 34.7 kDa (IL12B)
Arg 20 - Pro 189 (IL23A) and Ile 23 - Ser 328 (IL12B)
IL-23 alpha and IL-12 beta
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE