missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IL-23 R ELISA Kit
Human IL-23 R quantitates human IL-23 R in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | IBD17; IL 23 R; IL 23 Rezeptor; Il23r; IL 23 R; Interleukin 23-Rezeptor; Interleukin 23-Rezeptor-ähnlich; Interleukin 23-Rezeptor |
---|---|
Assay-Bereich | 0,2 bis 50 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,2 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17175029
|
Invitrogen™
EH268RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17114563
|
Invitrogen™
EH268RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human IL-23 R quantitates human IL-23 R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-23 R.
IL-23R is a 629 aa, novel subunit of the receptor for cytokine IL23A/IL23 which pairs with the receptor molecule IL12RB1/IL12R beta 1and thus take part in IL23A signaling. Signal transduction analysis confirms that this protein associates constitutively with Janus kinase 2 (JAK2), and also binds to transcription activator STAT3 in a ligand-dependent manner. Alternative splicing results in six spliced isoforms of IL-23R. Reports suggest that IL-23R plays an important role in psoriasis pathogenesis and is also a potential therapeutic target in inflammatory bowel disease.Spezifikation
IBD17; IL 23 R; IL 23 Rezeptor; Il23r; IL 23 R; Interleukin 23-Rezeptor; Interleukin 23-Rezeptor-ähnlich; Interleukin 23-Rezeptor | |
0,2 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il23r. | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl | |
IL23R. | |
4 h 45 min |
0,2 bis 50 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q5VWK5. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |