Learn More
Gibco™ Human IL-23 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
200-23-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-23-500UG). Recombinant Human IL-23 is a 53.5 kDa, heterodimeric protein consisting of the two subunits, p19 (170 amino acids) and p40 (306 amino acids). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q9NPF7 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 51561 |
| Molekulargewicht | 53.5 kDa |
| Name | Human IL-23 |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Insect cells |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |