Learn More
Invitrogen™ Human IL-24 ELISA Kit
Beschreibung
Human IL-24 quantitates human IL-24 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-24.
Interleukin 24 (IL-24)/Melanomdifferenzierungs-assoziiertes Gen-7 (mda-7) kodiert ein sezerniertes Protein, das eine signifikante Homologie zur Familie Interleukin 10 (IL-10) von Zytokinen aufweist. Das humane IL-24 wird durch aktivierte periphere Blutmononuklearzellen sezerniert und bindet zwei heterodimerische Rezeptoren, IL-22R1/IL-20R2 und IL-20R1/IL-20R2, was zur Aktivierung von JAK/STAT-Signalwegen führt. MDA-7/IL-24, induziert selektiv Wachstumsunterdrückung, Apoptose und Radiosensibilisierung in bösartigen Gliomen auf p53-unabhängige Weise.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | C49A; Zytokin-ähnliches Protein Mob-5; FISP; IL 24; IL10B; Il24; IL-24; IL-4-induziertes sezerniertes Protein; Interleukin 24; Interleukin-24; MDA7; MDA-7; Melanozyt-assoziiertes Mda-7; melanomdifferenzierungs-assoziiertes Gen-7-Protein; Mob5; St16; Unterdrückung der Tumorigenizität 16 (Melanomdifferenzierung); Unterdrückung des Tumorigenizitätsproteins 16; Th2-spezifisches Zytokin FISP |
| Assay-Bereich | 0,41 bis 100 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,41 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q13007. |
| Gensymbol | IL24 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |