missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IL-27 R alpha ELISA Kit
Human IL-27 R alpha quantitates human IL-27 R alpha in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Klasse I Zytokin-Rezeptor; CRL1; CRL1IL-27 R; Zytokin-Rezeptorfamilie, Klasse 1 (WSXWS), Mitglied 1; Zytokin-Rezeptor WSX-1; Zytokin-Rezeptor-ähnlich 1; il-27-Rezeptor; IL-27-Rezeptor-Untereinheit Alpha; IL27R; IL-27 R; IL-27 R-Untereinheit alpha; Il27ra; IL-27 RA; IL-27 R alpha; Interleukin 27-Rezeptor-Untereinheit alpha; Interleukin 27-Rezeptor alpha; Interalpha-27-Rezeptor-Untereinheit; T-Zell-Zytokin-Rezeptor; Zytokin-Rezeptorfamilie, Klasse 1 (WSXWS), Mitglied 1; Tccr; T-Zell-Zytokin-Rezeptor Typ 1; Typ I T-Zell-Zytokin-Rezeptor; UNQ296/PRO336; Ws x 1; WSX-1; ZcytoR1 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,85 bis 200 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,85 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17135039
|
Invitrogen™
EH272RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17164563
|
Invitrogen™
EH272RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human IL-27 R alpha quantitates human IL-27 R alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-27 R alpha.
Upon antigen challenge, T-helper cells differentiate into two functional distinct subsets, Th1 and Th2. Th1 cells produce IL-2, IFN-gamma and lymphotoxin-beta that augment cell mediated immune response while Th2 cells secrete IL-4, IL-5, and IL-10 that enhance humoral immunity. The function of T-helper cells is regulated by cytokines. A novel cytokine receptor was recently identified and cloned. It is a new member in the type I cytokine receptor family and designated TCCR for T-cell cytokine receptor and WSX-1. TCCR deficient mice had impaired Th1 responses to protein antigen challenge, including decreased levels of IFN-gamma and Th1-dependent antibody IgG2a. TCCR is predominately expressed in thymus, spleen, lymph notes and peripheral blood leukocytes.Spezifikation
Klasse I Zytokin-Rezeptor; CRL1; CRL1IL-27 R; Zytokin-Rezeptorfamilie, Klasse 1 (WSXWS), Mitglied 1; Zytokin-Rezeptor WSX-1; Zytokin-Rezeptor-ähnlich 1; il-27-Rezeptor; IL-27-Rezeptor-Untereinheit Alpha; IL27R; IL-27 R; IL-27 R-Untereinheit alpha; Il27ra; IL-27 RA; IL-27 R alpha; Interleukin 27-Rezeptor-Untereinheit alpha; Interleukin 27-Rezeptor alpha; Interalpha-27-Rezeptor-Untereinheit; T-Zell-Zytokin-Rezeptor; Zytokin-Rezeptorfamilie, Klasse 1 (WSXWS), Mitglied 1; Tccr; T-Zell-Zytokin-Rezeptor Typ 1; Typ I T-Zell-Zytokin-Rezeptor; UNQ296/PRO336; Ws x 1; WSX-1; ZcytoR1 | |
0,85 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il27ra. | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl | |
TCCR | |
4 h 45 min |
0,85 bis 200 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q6UWB1. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |