Learn More
Invitrogen™ IL-2RA/CD25 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHIL2RA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Interleukin 2 Receptor Alpha/CD25 (Hu IL-2RA/CD25) ELISA quantitates Hu IL-2RA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-2RA. Principle of the method The Human IL-2RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD25 (IL2-Rezeptor-Alphakette/IL2RA) ist ein Zytokin, das bei der Proliferation von T- und B-Lymphozyten eine Rolle spielt. Der Rezeptor dieses Zytokins (IL2RA) ist ein heterotrimerischer Proteinkomplex mit einer Gammakette, die auch von Interleukin4 (IL4) und Interleukin7 (IL7) gemeinsam genutzt wird. IL2RA, IL2R-beta-Kette (IL2RB) und die IL2R-gamma-Kette (IL2RG) bilden den IL2-Rezeptor mit hoher Affinität. Homodimerische IL2RA-Ketten führen zu einem Rezeptor mit niedriger Affinität, während homodimerische IL2RB-Ketten einen Rezeptor mittlerer Affinität erzeugen. Die Expression von IL2 in reifen Thymozyten ist monoallelisch, was einen ungewöhnlichen Regelungsmodus zur Kontrolle der präzisen Expression eines einzelnen Gens darstellt. IL2 wird hauptsächlich von reifen T-Zellen produziert. IL2 spielt eine wichtige Rolle als Wachstumsfaktor, Differenzierungsfaktor und Regulator des Zelltodes. IL-2 stimuliert die Proliferation von B-Zellen, erhöht die Aktivität natürlicher Killerzellen und hemmt die Bildung von Granulozyten-Makrophagen-Kolonien. Die gezielte Störung eines ähnlichen Gens bei Mäusen führt zu einer Colitis-ähnlichen Erkrankung, was eine Funktion bei der Immunantwort auf antigene Reize nahelegt. Mutationen in diesem Gen sind mit einem Interleukin2-Rezeptor-alpha-Mangel verbunden.Spezifikation
Gehäuse P01589 | |
15 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
3559 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
16.38 bis 4000 pg/ml | |
15 bis 4000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD25, IDDM10, IL2R, IMD41, TCGFR, p55 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
RP11-536K7.1, CD25, IDDM10, IL2R, TCGFR, p55 | |
1 Std 20 Min |