Learn More
Invitrogen™ Human IL-31, AOF Recombinant Protein
Artikelnummer. 17616535
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17616535 100 μg 100 Mikrogramm
17626535 1 mg 1 Milligramm
17636535 25 μg 25 Mikrogramm
17646535 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17616535 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP87713
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
E. coli Recombinant Protein
Interleukin-31 (IL-31) is a recently discovered T-cell cytokine closely related to IL-6 type cytokines and is preferentially produced by T helper type 2 cells. IL-31 activity is mediated through the ligand-induced oligomerization of a dimeric receptor complex containing IL-31 receptor A and oncostatin M receptor. In response to IL-31 binding, these proteins activate the JAK/STAT and the AKT signaling pathways. RNA levels of IL-31 receptor A and oncostatin M receptor are induced in activated monocytes but are expressed constitutively in epithelial cells. IL-31, when overexpressed in transgenic mice, results in the development of pruritis, alopecia, and skin lesions and in humans may result in atopic dermatitis, suggesting that IL-31 may represent a novel target for antipruritic drug development.
  • Purity: >95% by SDS-Page
  • Endotoxin Concentration: AX41 ≤EUs/μg
  • Protein Length: 141 aa.
  • Biological Activity: <25 ng/mL
  • Molecular Weight: 15.8 kDa
  • Animal Origin Free: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q6EBC2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung 20 mM sodium phosphate with 50 mM NaCl and no preservative
Gen-ID (Entrez) 386653
Molekulargewicht 15.8 kDa
Name Human IL-31, AOF
Menge 100 μg
Quelle E. coli
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 1700013B14Rik; Il31; IL-31; ILN; Interleukin; interleukin 31; Interleukin-31
Gensymbol Il31
Spezifische Reaktivität Human
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%