Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-33 Platinum ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis humaner IL-33.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse O95760
Assay-Bereich 7.8 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,2 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit polyklonalem Antikörper gegen humanes IL-33 beschichtet ist
Biotin-Konjugat anti-humanes IL-33 polyklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Human IL-33-Standard, lyophilisiert, 500 pg/ml nach Rekonstitution
Proben-Verdünnungsmedium
Konjugatverdünner
Kalibratorverdünner
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15541567
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS2048
96 Tests
634.00 €
96 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15551567
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS2048TEN
10 x 96 Tests
4325.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der ELISA für humanes Interleukin-33 (humanes IL-33) quantifiziert humanes IL-33 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-33.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-33 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse O95760
0,2 pg/mL
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
C9orf26, DVS27, IL1F11, NF-HEV, NFEHEV
4.7 %
HRP
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Interleukin 33, DVS27-verwandtes Protein, IL1F11
1 Std 20 Min
7.8 bis 500 pg/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
ELISA
90865
6.9 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
RUO
2 bis 8 °C
Human
4 Std 30 Min
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke