Learn More
Invitrogen™ Humanes IL-34 ELISA-Kit
Beschreibung
IL-34 wird als dimeres Protein sezerniert und gehört derzeit zu keiner bekannten Zytokin-Familie. Es übermittelt Signale über den M-CSF-Rezeptor, auch bekannt als CSF-1R und CD115, der mit M-CSF geteilt wird. IL-34 hat keine Aminosäuresequenzhomologie zu M-CSF, aber sie weisen Ähnlichkeiten in der Sekundärstruktur auf und teilen sich überlappende Funktionen. IL-34 fördert nachweislich das myeloische Überleben, die Proliferation und Differenzierung und spielt eine Rolle bei der Osteoklastenbildung. IL-34-Expression wurde in verschiedenen Geweben nachgewiesen und ist am häufigsten in der Milz vorhanden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q6ZMJ4 |
| Assay-Bereich | 7 bis 250 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 146433 |
| Gensymbol | Il34 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |