Learn More
R&D Systems™ Human IL-36 alpha/IL-1F6 DuoSet ELISA
Artikelnummer. 18750498
Change view
Click to view available options
Format:
96-Well
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format unitSize
18750498 96-Well 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18750498 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY107805
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For determination of natural and recombinant Interleukin 36 alpha (IL-36α) in humans.
The Human IL-36 alpha/IL-1F6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-36 alpha/IL-1F6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Spezies Human
Bindungsziel IL-36 alpha/IL-1F6
Assay-Bereich 12.50 to 800 pg/mL
Format 96-Well
Gen-ID (Entrez) 27179 (Human); 54448 (Mouse)
Kitinhalt 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.