Learn More
Invitrogen™ IL-36G (IL-1F9) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHIL36G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Interleukin 36G (IL-36G/IL-1F9) ELISA quantitates Hu IL-36G in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-36G. Principle of the method The Human IL-36G solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ein Zytokin, das an den IL1RL2/IL-36R-Rezeptor bindet und Signale sendet, wodurch wiederum NF-Kappa-B- und MAPK-Signalwege in Zielzellen aktiviert werden. Es ist Teil des IL-36-Signalsystems, das vermutlich in Epithelbarrieren vorhanden ist und an der lokalen Entzündungsreaktion beteiligt ist; ähnlich dem IL-1-System, mit dem es den Korezeptor IL1RAP teilt. Scheint an der entzündlichen Reaktion der Haut beteiligt zu sein, indem es auf Keratinozyten, dendritische Zellen und indirekt auf T-Zellen wirkt, um die Gewebeinfiltration, Zellreifung und Zellproliferation zu fördern. Induziert in kultivierten Keratinozyten die Chemokin-Expression von Makrophagen, T-Zellen und Neutrophilen, darunter CCL3, CCL4, CCL5, CCL2, CCL17, CCL22, CL20, CCL5, CCL2, CCL17, CCL22, CXCL8, CCL20 und CXCL1. Stimuliert außerdem seine eigene Expression und die der prototypischen kutanen proinflammatorischen Parameter TNF-alpha, S100A7/Psoriasin und induzierbares NOS. Spielt möglicherweise eine Rolle bei proinflammatorischen Reaktionen bei bestimmten neutrophilen Atemwegsentzündungen: aktiviert Mitogen-aktivierte Proteinkinasen und NF-Kappa B in primären Lungenfibroblasten und stimuliert die Expression des IL-8- und CXCL3- und Th17-Chemokins CCL20 in Lungenfibroblasten. Ist eventuell an der angeborenen Immunantwort auf pathogene Pilze, wie z. B. Aspergillus fumigatus, beteiligt.Spezifikation
Gehäuse Q9NZH8 | |
13 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
56300 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
12.29 bis 3000 pg/ml | |
13 bis 3000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: Humanes IL-1F1 (IL-1 alpha), IL-1F2 (IL-1 beta), IL-1F3 (IL-1ra), IL-1F4 (IL-18), IL-1F5 (IL-36ra), IL-1F6 (IL-36 alpha), IL-1F7 (IL-37), IL-1F8 (IL-36 beta), IL-1F10 (IL-38), IL-1F11 (IL-33) | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-1F9,IL-1H1,IL-1RP2,IL1E,IL1F9,IL1H1,IL1RP2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
UNQ2456/PRO5737, IL-1F9, IL-1H1, IL-1RP2, IL1E, IL1F9, IL1H1, IL1RP2 | |
1 Std 20 Min |