Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-37 (IL-1F7) ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des humanen IL-37 (IL-1F7)-Proteingehalts aus Proben, einschließlich Serum-, Plasma (EDTA, Zitrat, Heparin)- und Zellkulturüberständen.
Marke:  Invitrogen™ 88-52103-22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47500kg
Artikelnummer. 15520977
  • 240.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Capture-Antikörperkonzentrat (250x)
Nachweisantikörperkonzentrat (250x)
Human-IL-37 (IL-1F7)-Standard (gefriergetrocknet), 4000 pg/ml nach Rekonstitution
Phosphatgepuffertes Salzkonzentrat (PBS) 10x
Assay-Puffer A-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Probenverdünner Z
Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
2 96-Well-Platten
Beschreibung
Beschreibung
Das Human IL-37 (IL-1F7) Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)
Spezifikation
Spezifikation
31,3pg/mL
Human
2 x 96 Tests
IL-37 (IL-1F7)
Plasma (EDTA, Citrat, Heparin), Serum, Zellkulturüberstand
ELISA
Interleukin-37, IL-1H4
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke