Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes IL-6, hohe Empfindlichkeit
Artikelnummer. 15521687
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15521687 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15521687 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BMS213HS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes IL-6
  • Biotin-Konjugat Anti-Human IL-6 monoklonaler Antikörper
  • Streptavidin-HRP
  • Humanes IL-6 Standard gefriergetrocknet, 200pg/ml nach Rekonstitution
  • Kontrolle hoch, gefriergetrocknet
  • Kontrolle niedrig, gefriergetrocknet
  • Assaypufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Probenverdünnungsmittel
  • Amplifikations-Verdünnungskonzentrat (2x)
  • Amplifikationsreagent I
  • Amplifikationsreagent II
  • Waschpufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Klebefolien
High Sensitivity Sandwich ELISA-Kit
Dieses hochempfindliche ELISA für humanes Interleukin6 (HS IL-6) quantifiziert Hu-HS IL-6 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-HS-IL-6. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-IL-6 misst die Menge des Zieles, das zwischen einem Paar gematchter Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Ein spezieller Amplifikationsschritt ist erforderlich, um die hohe Empfindlichkeit zu erreichen. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interleukin-6 (IL-6) ist ein multifunktionales 26 kD-Protein, das ursprünglich in Medium mit RNA-stimulierten Fibroblastenzellen entdeckt wurde. IL-6 scheint direkt an den Reaktionen beteiligt zu sein, die nach einer Infektion oder Zellverletzung auftreten, und kann sich als genauso wichtig wie IL-1 und TNF-alpha für die Regulierung der Akutphasen-Reaktion erweisen. IL-6 wird Beobachtungen zufolge von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen und Endothelzellen erzeugt. IL-6 beeinflusst eine Vielzahl von Zellen, darunter myeloische Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. Außerdem scheint IL-6 bei der Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-2 zu interagieren. IL-6 potenziert die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotenzielle hämatopoetische Vorläuferzellen. IL-6 spielt eine entscheidende Rolle bei der B-Zell-Differenzierung zu Plasmazellen und ist ein potenter Wachstumsfaktor für Plasmozytom und Myelom. IL-6 ist eine sehr nützliche Kulturergänzung zur Erzeugung einer hohen Anzahl von Antikörper-produzierenden Hybridomen. IL-6 wird hauptsächlich an Stellen mit akuter und chronischer Entzündung produziert und in das Serum abgesondert. Es induziert eine transkriptionelle Entzündungsreaktion durch den Interleukin-6-Rezeptor-alpha. Das Funktionieren von IL-6 ist an einer Vielzahl entzündungsassoziierter Krankheitszustände, darunter Diabetes mellitus und systemische juvenile rheumatoide Arthritis, beteiligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P05231
Assay-Bereich 0.08 bis 5.0 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,03 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3569
Gensymbol BSF-2, BSF2, CDF, HGF, HSF, IFN-beta-2, IFNB2, IL-6
Interassay-VK 6 %
Intraassay-VK 4.9 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Amplifikationsreagenz I, Amplifikationsreagenz II, Kontrollen, SAV-HRP, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interferon-beta 2, B-Zell-stimulierender Faktor 2, HGF
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke