Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-9 Platinum ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis humaner IL-9.
634.00 € - 3930.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P15248
Assay-Bereich 3.1 bis 200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,5 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Anti-Human-IL-9-Antikörpern
Biotin-Konjugat anti-humaner IL-9 monoklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Human IL-9-Standard, lyophilisiert, 200 pg/ml nach Rekonstitution
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Proben-Verdünnungsmedium
Kalibratorverdünner
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15581597
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS2081
96 Tests
634.00 €
96 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15591597
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS2081TEN
10 x 96 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Der ELISA für humanes Interleukin-9 (humanes IL-9) quantifiziert humanes IL-9 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-9.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-9 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P15248
0,5 pg/mL
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
HP40, IL-9, P40
5.3 %
HRP
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Interleukin 9, MEA, HP40, P40-Zytokin
1 Std 20 Min
3.1 bis 200 pg/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
ELISA
3578
4.8 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Proben-Verdünnungsmedium, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Kontrollen, Kontrollen, Stopplösung, Chromogen, Chromogen, Stopplösung
RUO
2 bis 8 °C
Human
3 Std 30 Min
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke