Learn More
Abnova™ Human IL15 Partial ORF (AAH18149, 30 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH18149
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3600
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16166861
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003600-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16156861
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003600-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a cytokine that regulates T and natural killer cell activation and proliferation. This cytokine and interleukine 2 share many biological activities. They are found to bind common hematopoietin receptor subunits, and may compete for the same receptor, and thus negatively regulate each other's activity. The number of CD8+ memory cells is shown to be controlled by a balance between this cytokine and IL2. This cytokine induces the activation of JAK kinases, as well as the phosphorylation and activation of transcription activators STAT3, STAT5, and STAT6. Studies of the mouse counterpart suggested that this cytokine may increase the expression of apoptosis inhibitor BCL2L1/BCL-x(L), possibly through the transcription activation activity of STAT6, and thus prevent apoptosis. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding the same protein have been reported. [provided by RefSeq]
Sequence: GIHVFILGCFSAGLPKTEANWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVT
Spezifikation
Spezifikation
AAH18149
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IL-15/MGC9721
IL15
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3600
IL15 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GIHVFILGCFSAGLPKTEANWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVT
RUO
IL15