missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Integrin alpha 2/CD49b Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18711079
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18711079 25 μg 25 Mikrogramm
18180881 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18711079 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB12331SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 2/CD49b
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 430907
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P17301
Gen-Alias alpha-2 subunit, CD49b, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), ITGA2, VLA 2, VLA-2 alpha
Gensymbole ITGA2
Wirtsspezies Rat
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Integrin alpha 2/CD49b Tyr30-Thr1132 Accession # P17301
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3673
Testspezifität Detects human Integrin alpha 2/CD49b in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, 50-100% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Integrin alpha 2 is observed and no cross-reactivity with recombinant human (rh) Integrin alpha 1, alpha 3, alpha 5, alpha 6, alpha 8, alpha 9, alpha 10, alpha 11, alpha L, alpha M, or alpha V is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.