Få mere at vide
Få mere at vide
Human Integrin alpha 2/CD49b Antibody, R&D Systems™
Beskrivelse
Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Integrin alpha 2/CD49b |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 430907 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P17301 |
| Gen-Alias | alpha-2 subunit, CD49b, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), ITGA2, VLA 2, VLA-2 alpha |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?