Learn More
ACROBiosystems Human Integrin alpha 4 beta 7 (ITGA4&ITGB7) Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free
532.24 € - 4064.44 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP 000876.3 (ITGA4) and NP_000880.1 (ITGB7)
Molekulargewicht 111.4 kDa (ITGA4) and 81.8 kDa (ITGB7)
Quelle Human ITGA4&ITGB7; Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (IT7-H52W4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 34 - Thr 977 (ITGA4) and Glu 20 - His 723 (ITGB7) (Accession # P13612-1 (ITGA4) and P26010-1 (ITGB7)).
Immunogen Tyr 34 - Thr 977 (ITGA4) and Glu 20 - His 723 (ITGB7)
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15877157
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IT7-H52W4-100UG
100 μg
532.24 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887157
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IT7-H52W4-1MG
1 mg
4064.44 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Integrin alpha 4 beta 7 is an integrin family adhesion receptor that shares subunits with alpha 4 beta 1 (VLA4) and the E-Cadherin receptor, alpha E beta 7 . Integrin alpha 4 beta 7, which is critical for homing to intestinal mucosa, is induced during T cell activation in Peyer’s patches or mesenteric lymph nodes.Its expression requires signals from local dendritic and stromal cells, including secreted retinoic acid. The HIV-1 envelope protein gp120 binds to the active form of Integrin alpha 4 beta 7, and this may or may not account for the concentration of HIV-1 virus in the gut-associated lymphoid tissue (GALT). Integrin alpha 4 beta 7 may also be involved in lymphocyte trafficking in acute intestinal graft vs. host disease (GVHD).
Human ITGA4&ITGB7 Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free, produced by co-expression of ITGA4 and ITGB7, has a calculated MW of 111.4 kDa (ITGA4) and 81.8 kDa (ITGB7). Subunit ITGA4 is fused with an acidic tail at the C-terminus and followed by a polyhistid
Spezifikation
Spezifikation
NP 000876.3 (ITGA4) and NP_000880.1 (ITGB7)
Human ITGA4&ITGB7; Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (IT7-H52W4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 34 - Thr 977 (ITGA4) and Glu 20 - His 723 (ITGB7) (Accession # P13612-1 (ITGA4) and P26010-1 (ITGB7)).
-20°C
Integrin alpha 4 beta 7
Human
50 mM Tris, 100 mM NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
111.4 kDa (ITGA4) and 81.8 kDa (ITGB7)
Tyr 34 - Thr 977 (ITGA4) and Glu 20 - His 723 (ITGB7)
Integrin alpha 4 beta 7,ITGA4andITGB7
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE