Learn More
ACROBiosystems Human Integrin alpha V beta 3 (ITGAV&ITGB3) Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free
495.95 € - 3870.90 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002201.1 (ITGAV) and NP_000203.2 (ITGB3) |
---|---|
Molekulargewicht | 112.9 kDa (ITGAV) and 81.8 kDa (ITGB3) |
Quelle | Human ITGAV&ITGB3; Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (IT3-H52E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 31 - Val 992 (ITGAV) and Gly 27 - Asp 718 (ITGB3) (Accession # NP_002201.1 (ITGAV) and NP_000203.2 (ITGB3)). |
Immunogen | Phe 31 - Val 992 (ITGAV) and Gly 27 - Asp 718 (ITGB3) |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15887147
|
ACROBiosystems
IT3-H52E3-1MG |
1 mg |
3870.90 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15877147
|
ACROBiosystems
IT3-H52E3-100UG |
100 μg |
495.95 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Integrin alpha-V/beta-3 (ITGAV:ITGB3) is a receptor for cytotactin, fibronectin, laminin, matrix metalloproteinase-2, osteopontin, osteomodulin, prothrombin, thrombospondin, vitronectin and von Willebrand factor. Integrins alpha-IIb/beta-3 and alpha-V/beta-3 recognize the sequence R-G-D in a wide array of ligands. Also, Integrin alpha-V/beta-3 acts as a receptor for herpes virus 8/HHV-8, coxsackievirus A9, Hantaan virus, cytomegalovirus/HHV-5, human metapneumovirus, human parechovirus 1 and west nile virus. Furthermore, in case of HIV-1 infection, the interaction with extracellular viral Tat protein seems to enhance angiogenesis in Kaposi's sarcoma lesions.
Human ITGAV&ITGB3 Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free, produced by co-expression of ITGAV and ITGB3, has a calculated MW of 112.9 kDa (ITGAV) and 81.8 kDa (ITGB3). Subunit ITGAV is fused with an acidic tail at the C-terminus and followed by a polyhistidSpezifikation
NP_002201.1 (ITGAV) and NP_000203.2 (ITGB3) | |
Human ITGAV&ITGB3; Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (IT3-H52E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 31 - Val 992 (ITGAV) and Gly 27 - Asp 718 (ITGB3) (Accession # NP_002201.1 (ITGAV) and NP_000203.2 (ITGB3)). | |
-20°C | |
Integrin alpha V beta 3 | |
Human | |
50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |
112.9 kDa (ITGAV) and 81.8 kDa (ITGB3) | |
Phe 31 - Val 992 (ITGAV) and Gly 27 - Asp 718 (ITGB3) | |
Integrin alpha V beta 3,ITGAVandITGB3 | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |