missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IPP (aa 334-413) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30204206
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30204206 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30204206 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP109486

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (96%), Rat (96%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-140178 (PA5-140178. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The protein encoded by this gene is a member of the kelch family of proteins, which is characterized by a 50 amino acid repeat which interacts with actin. Transcript variants have been described but their full-length nature has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9Y573
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 3652
Name Human IPP (aa 334-413) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias Actin-binding protein IPP; IAP promoted placental; intracisternal A particle-promoted polypeptide; IPP; kelch-like family member 27; kelch-like protein 27; KLHL27
Gebräuchliche Bezeichnung IPP
Gensymbol IPP
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz SGLGVTVLGGMVYAIGGEKDSMIFDCTECYDPVTKQWTTVASMNHPRCGLGVCVCYGAIYALGGWVGAEIGNTIERFDPD
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.