Learn More
Invitrogen™ Human Kallikrein 12 ELISA Kit
Human Kallikrein 12 quantitates human Kallikrein 12 in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 2310008B01Rik; AI324852; Kallikrein 12; Kallikrein-bezogene Peptidase 12; kallikrein-bezogene Peptidase 12; Kallikrein-12; Kallikrein-ähnliches Protein 5; Kallikrein-bezogene Peptidase 12; KLK12; KLK-12; KLKL5; KLK-L5; UNQ669/PRO1303 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,26 bis 60 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,26 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17185049
|
Invitrogen™
EH286RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17114583
|
Invitrogen™
EH286RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human Kallikrein 12 quantitates human Kallikrein 12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Kallikrein 12.
Kallikreins are a subgroup of serine proteases having diverse physiological functions. Growing evidence suggests that many kallikreins are implicated in carcinogenesis and some have potential as novel cancer and other disease biomarkers. This gene is one of the fifteen kallikrein subfamily members located in a cluster on chromosome 19. Alternate splicing of this gene results in three transcript variants encoding different isoforms.Spezifikation
2310008B01Rik; AI324852; Kallikrein 12; Kallikrein-bezogene Peptidase 12; kallikrein-bezogene Peptidase 12; Kallikrein-12; Kallikrein-ähnliches Protein 5; Kallikrein-bezogene Peptidase 12; KLK12; KLK-12; KLKL5; KLK-L5; UNQ669/PRO1303 | |
0,26 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
KLK12. | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl | |
Kallikrein 12 | |
4 h 45 min |
0,26 bis 60 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9UKR0. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |