Learn More
Abnova™ Human KCNE1 Partial ORF (NP_000210, 67 a.a. - 129 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000210 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 3753 |
Molekulargewicht | 32.67kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16107091
|
Abnova™
H00003753-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16197081
|
Abnova™
H00003753-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The product of this gene belongs to the potassium channel KCNE family. Potassium ion channels are essential to many cellular functions and show a high degree of diversity, varying in their electrophysiologic and pharmacologic properties. This gene encodes a transmembrane protein known to associate with the product of the KVLQT1 gene to form the delayed rectifier potassium channel. Mutation in this gene are associated with both Jervell and Lange-Nielsen and Romano-Ward forms of long-QT syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: RSKKLEHSNDPFNVYIESDAWQEKDKAYVQARVLESYRSCYVVENHLAIEQPNTHLPETKPSPSpezifikation
NP_000210 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.67kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ18426/FLJ38123/FLJ94103/ISK/JLNS/JLNS2/LQT2/5/LQT5/MGC33114/MinK | |
KCNE1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3753 | |
KCNE1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RSKKLEHSNDPFNVYIESDAWQEKDKAYVQARVLESYRSCYVVENHLAIEQPNTHLPETKPSP | |
RUO | |
KCNE1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |