Learn More
Abnova™ Human KIAA0828 Full-length ORF (NP_056143.1, 1 a.a. - 611 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00023382-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16167222
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSVQVVSAAAAAKVPEVELKDLSPSEAESQLGLSTAAVGAMAPPAGGGDPEAPAPAAERPPVPGPGSGPAAALSPAAGKVPQASAMKRSDPHHQHQRHRDGGEALVSPDGTVTEAPRTVKKQIQFADQKQEFNKRPTKIGRRSLSRSISQSSTDSYSSAASYTDSSDDETSPRDKQQKNSKGSSDFCVKNIKQAEFGRREIEIAEQEMPALMALRKRAQGEKPLAGAKIVGCTHITAQTAVLMETLGALGAQCRWAACNIYSTLNEVAAALAESGFPVFAWKGESEDDFWWCIDRCVNVEGWQPNMILDDGGDLTHWIYKKYPNMFKKIKGIVEESVTGVHRLYQLSKAGKLCVPAMNVNDSVTKQKFDNLYCCRESILDGLKRTTDMMFGGKQVVVCGYGEVGKGCCAALKAMGSIVYVTEIDPICALQACMDGFRLVKLNEVIRQVDIVITCTGNKNVVTREHLDRMKNSCIVCNMGHSNTEIDVASLRTPELTWERVRSQVDHVIWPDGKRIVLLAEGRLLNLSCSTVPTFVLSITATTQALALIELYNAPEGRYKQDVYLLPKKMDEYVASLHLPTFDAHLTELTDEQAKYLGLNKNGPFKPNYYRY
Spezifikation
Spezifikation
NP_056143.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
93.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
AHCYL2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23382
KIAA0828 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ21719/KIAA0828
AHCYL2
Recombinant
wheat germ expression system