missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human KIR/CD158 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
KIR/CD158 Monoclonal specifically detects KIR/CD158 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | KIR/CD158 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 180704 |
| Konjugat | R-PE |
| Verdünnung | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Zusammensetzung | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Gen-Alias | CD158, CD158 antigen-like family member A, CD158a, CD158a antigen, CD158Ankat1, CD158b1, CD158b2, CD158d, CD158e2, CD158f, CD158i, CD158k, cl-42, CL-43, CL-5, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL1, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 1, killer Ig receptor, killer inhibitory receptor 2-2-1, KIR221, KIR2DL5A, KIR-G1, MHC class I NK cell receptor, Natural killer-associated transcript 1, NKAT, NKAT-1, nkat10, NKAT1KIR-K64, NKAT2, NKAT4A, NKAT4B, NKAT6, p58 killer cell inhibitory receptor KIR-K64, p58 natural killer cell receptor clones CL-42/47.11, p58 NK cell inhibitory receptor NKR-K6,47.11, p58 NK receptor CL-42/47.11, p58.1, p58.1 MHC class-I-specific NK receptor |
| Gensymbole | KIR2DL1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?